Palladium(II)bromid ≥99.998% (metals basis) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
43697.03EA
1900
DKK
43697.03
43697.06
Palladium(II)bromid ≥99.998% (metals basis) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Palladium(II) bromide
Formel:
Br₂Pd Molekylvægt: 266,23 g/mol Smeltepunkt: Dec. Massefylde: 5,173 g/cm³ (16 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011170 CAS-nummer: 13444-94-5 EINECS: 236-588-2 |