Vanadium (IV)fluorid ≥95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
11543.06EA
659
DKK
11543.06
11543.14
Vanadium (IV)fluorid ≥95%
Vanadium (IV)fluorid
Formel:
F₄V Molekylvægt: 126,94 g/mol Smeltepunkt: 325 °C (dec.) Massefylde: 2,975 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042554 CAS-nummer: 10049-16-8 EINECS: 233-171-7 UN nummer: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 12,10057 |