Hafniumdioxid, Patinal®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.11529.1000EA 17775 DKK
1.11529.1000 1.11529.0100
Hafniumdioxid, Patinal®
Hafniumdioxid
Formel: HfO₂
Molekylvægt: 210,49 g/mol
Kogepunkt: 5400 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2812 °C
Massefylde: 9,68 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003565
CAS-nummer: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,04727