Hafniumdioxid ≥99.9% (metals basis excluding Zr) (max. 0.5% Zr)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
36204.04EA 348 DKK
36204.04 36204.18 36204.09
Hafniumdioxid ≥99.9% (metals basis excluding Zr) (max. 0.5% Zr)
Hafniumdioxid
Formel: HfO₂
Molekylvægt: 210,49 g/mol
Kogepunkt: 5400 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2774 °C
Massefylde: 9,68
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003565
CAS-nummer: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,04727