Acenaphthen
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC20505000EA 618 DKK
EHERC20505000
Acenaphthen
Acenaphthen
Formel: C₁₂H₁₀
Molekylvægt: 154,21 g/mol
Kogepunkt: 279 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 90…93 °C
Massefylde: 1,024 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 135 °C (open cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003807
CAS-nummer: 83-32-9
EINECS: 201-469-6
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00029
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/37/2383137.jpg