1,1'-Binaphthyl
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
EHERC20655000EA 881 DKK
EHERC20655000
1,1'-Binaphthyl
1,1'-Binaphthyl
Formel: C₂₀H₁₄
Molekylvægt: 254,33 g/mol
Kogepunkt: 405 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 142…144 °C
Massefylde: 1,19 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041740
CAS-nummer: 604-53-5
EINECS: 210-070-6