di-Ammoniumperoxodisulfat (APS), Electran til elektroforese
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ammonium persulphate
443074FEA 0 DKK
443074F
di-Ammoniumperoxodisulfat (APS), Electran til elektroforese
di-Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Formel: (NH₄)₂S₂O₈
Molekylvægt: 228,2 g/mol
Smeltepunkt: 120 °C
Massefylde: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003390
CAS-nummer: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN nummer: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/39/16640639.jpg