Cetrimoniumbromid 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
ACRO227160250EA
198
DKK
ACRO227160250
ACRO227160100
ACRO227165000
ACRO227160101
ACRO227161000
ACRO227160025
Cetrimoniumbromid 99+%
Cetrimoniumbromid
Formel:
CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃ Molekylvægt: 364,45 g/mol Smeltepunkt: 230 °C Flammepunkt: 244 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011772 CAS-nummer: 57-09-0 EINECS: 200-311-3 UN nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02034 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |