Trioctylphosphinoxid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14868.4000EA 0 DKK
8.14868.4000 8.14868.9999 8.14868.9010
Trioctylphosphinoxid til syntese, Sigma-Aldrich®
Trioctylphosphine oxide
Formel: C₂₄H₅₁OP
Molekylvægt: 386,64 g/mol
Kogepunkt: 409 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 50…52 °C
Massefylde: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002083
CAS-nummer: 78-50-2
EINECS: 201-121-3
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point 50 - 54 °C
Molar Mass 386.64 g/mol
Boiling Point 201 - 202 °C (3.60 hPa)
Flash Point 252 °C
Density 0.88 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 320 °C
Hill Formula C24H51OP
Chemical Formula (C8H17)3PO