Trioctylphosphinoxid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11062.36EA 6810 DKK
A11062.36 A11062.14 A11062.22
Trioctylphosphinoxid ≥98%
Trioctylphosphine oxide
Formel: C₂₄H₅₁OP
Molekylvægt: 386,64 g/mol
Kogepunkt: 212…213 °C (0,3 mmHg)
Smeltepunkt: 52…57 °C
Massefylde: 0,88
Flammepunkt: 252 °C (486 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002083
CAS-nummer: 78-50-2
EINECS: 201-121-3