Chlortriisopropylsilan 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO221260500EA 2190 DKK
ACRO221260500 ACRO221262500 ACRO221260100
Chlortriisopropylsilan 97%
Chlortriisopropylsilan
Formel: C₉H₂₁ClSi
Molekylvægt: 192,8 g/mol
Kogepunkt: 198 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,902 g/cm³
Flammepunkt: 63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009656
CAS-nummer: 13154-24-0
UN nummer: 2987
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %