Kieselguhr, EMPROVE® ESSENTIAL NF, Renset og kalcineret, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
1.08117.9025EA 3460 DKK
1.08117.9025 1.08117.9026
Kieselguhr, EMPROVE® ESSENTIAL NF, Renset og kalcineret, SAFC®
Kieselguhr
Formel: O₂Si
Molekylvægt: 60,08 g/mol
Massefylde: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0