Silicon carbide, β-phase ≥99.8% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
14165.36EA 4050 DKK
14165.36 14165.22 14165.A3
Silicon carbide, β-phase ≥99.8% (metals basis)
Silicon carbide, β-phase
Formel: SiC
Molekylvægt: 40,10 g/mol
Smeltepunkt: 2700 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049531
CAS-nummer: 409-21-2
EINECS: 206-991-8