Aluminumoxid, α-fase ≥99.99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
36341.14EA
1120
DKK
36341.14
36341.22
Aluminumoxid, α-fase ≥99.99% (metals basis)
Aluminumoxid, α-fase
Formel:
Al₂O₃ Molekylvægt: 101,96 g/mol Kogepunkt: 2980 °C Smeltepunkt: 2045 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS-nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 |