Aluminiumoxid, single crystal
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Alumina C
40259.KGEA
2390
DKK
40259.KG
40259.KJ
Aluminiumoxid, single crystal
Aluminium oxide
Formel:
Al₂O₃ Molekylvægt: 101,96 g/mol Kogepunkt: 2980 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 2045 °C Massefylde: 3,94 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS-nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |