Magnesiumsulfat, vandfri 99-100.5% USP
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E797-2.5KGEA 3170 DKK
E797-2.5KG E797-500G
Magnesiumsulfat, vandfri 99-100.5% USP
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Molekylvægt: 120,37 g/mol
Smeltepunkt: 1127 °C
Massefylde: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011110
CAS-nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Chloride 0.014%
Heavy Metals 0.001%
Iron 0.002%
Loss on Drying 2%
pH (5%, Water) @25 °C 5 – 9.2
Purity (after ignition) 99 – 100.5%
Selenium 0.003%