Calciumcarbonat, SAFC®
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.02071.9050EA 0 DKK
1.02071.9050
Calciumcarbonat, SAFC®
Calcium carbonate
Formel: CaCO₃
Molekylvægt: 100,09 g/mol
Smeltepunkt: 825 °C
Massefylde: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010906
CAS-nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658