Calciumcarbonat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, E170, udfældet, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.02069.1000EA
2050
DKK
1.02069.1000
1.02069.9050
1.02069.9025
Calciumcarbonat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, E170, udfældet, SAFC®
Calcium carbonate
Formel:
CaCO₃ Molekylvægt: 100,09 g/mol Smeltepunkt: 825 °C Massefylde: 2,71 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010906 CAS-nummer: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Merck Index: 13,01658 |