Kaliumdisulfit, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, E224, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
1.05056.5000EA 4940 DKK
1.05056.5000 1.05056.9029
Kaliumdisulfit, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, E224, SAFC®
Potassium disulphite
Formel: K₂O₅S₂
Molekylvægt: 222,33 g/mol
Smeltepunkt: 190 °C
Massefylde: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00167605
CAS-nummer: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Merck Index: 12,07811