Kaliumdisulfit ≥95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
43908.22EA
543
DKK
43908.22
43908.36
43908.A3
Kaliumdisulfit ≥95%
Potassium disulphite
Formel:
K₂O₅S₂ Molekylvægt: 222,33 g/mol Smeltepunkt: 190 °C (dec.) Massefylde: 1,2 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00167605 CAS-nummer: 16731-55-8 EINECS: 240-795-3 Merck Index: 13,07729 |