D-(-)-Penicillamine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11446.14EA 3760 DKK
A11446.14 A11446.06 A11446.22
D-(-)-Penicillamine 98%
D-(-)-Penicillamine
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Molekylvægt: 149,2 g/mol
Smeltepunkt: 202…204 °C (dec.)
MDL Number: MFCD00064302
CAS-nummer: 52-67-5
EINECS: 200-148-8