2-Furaldehyd
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERC13972100EA 618 DKK
EHERC13972100
2-Furaldehyd
2-Furaldehyd
Formel: C₅H₄O₂
Molekylvægt: 96,09 g/mol
Kogepunkt: 162 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –39 °C
Massefylde: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003229
CAS-nummer: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN nummer: 1199
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,04325