1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinon 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO132181000EA 196 DKK
ACRO132181000 ACRO132180010 ACRO132180050
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinon 96%
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinon
Formel: C₁₄H₈O₄
Molekylvægt: 240,22 g/mol
Kogepunkt: 465 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 191…193 °C
Flammepunkt: 222 °C
MDL Number: MFCD00001209
CAS-nummer: 81-64-1
EINECS: 201-368-7
UN nummer: 3077
Merck Index: 12,08250
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange to red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
Elemental Analysis 7.5 to 7.9 % N
Titration with NaOH ≥98.5 %