p-Benzoquinon
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,4-BenzoquinonQuinonp-Benzochinon
EHERC10537000EA 436 DKK
EHERC10537000
p-Benzoquinon
p-Benzoquinon
Formel: C₆H₄O₂
Molekylvægt: 108,1 g/mol
Kogepunkt: ∼174 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 112…114 °C
Massefylde: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001591
CAS-nummer: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
UN nummer: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08259
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/87/2296987.jpg