4-Hydroxycoumarin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC14230600EA 618 DKK
EHERC14230600
4-Hydroxycoumarin
4-Hydroxycoumarin
Formel: C₉H₆O₃
Molekylvægt: 162,14 g/mol
Kogepunkt: 349 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 211…214 °C
MDL Number: MFCD00006856
CAS-nummer: 1076-38-6
EINECS: 214-060-2