4-Hydroxycoumarin ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A14394.22EA 564 DKK
A14394.22 A14394.36 A14394.0E
4-Hydroxycoumarin ≥98%
4-Hydroxycoumarin
Formel: C₉H₆O₃
Molekylvægt: 162,14 g/mol
Kogepunkt: 349 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼ 213 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006856
CAS-nummer: 1076-38-6
EINECS: 214-060-2