Biphenyl
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Diphenyl
EHERC10630000EA
388
DKK
EHERC10630000
Biphenyl
Biphenyl
Formel:
C₁₂H₁₀ Molekylvægt: 154,21 g/mol Kogepunkt: 255 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 68…70 °C Massefylde: 1,175 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 113 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003054 CAS-nummer: 92-52-4 EINECS: 202-163-5 UN nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,03346 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...