Biphenyl-4-ylamin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Aminobiphenyl
EHERC10173040EA 680 DKK
EHERC10173040
Biphenyl-4-ylamin
Biphenyl-4-ylamin
Formel: C₁₂H₁₁N
Molekylvægt: 169,23 g/mol
Kogepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 55 °C
Massefylde: 1,16 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007879
CAS-nummer: 92-67-1
EINECS: 202-177-1
Merck Index: 12,01276