2,4,6-Trichlorbiphenyl (PCB nr. 30)
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC20003000EA 1970 DKK
EHERC20003000
2,4,6-Trichlorbiphenyl (PCB nr. 30)
2,4,6-Trichlorbiphenyl (PCB nr. 30)
Formel: C₁₂H₇Cl₃
Molekylvægt: 257,55 g/mol
CAS-nummer: 35693-92-6
UN nummer: 2315
ADR: 9,II