2,4',5-Trichlorbiphenyl (PCB nr. 31)
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC20003100EA 1210 DKK
EHERC20003100
2,4',5-Trichlorbiphenyl (PCB nr. 31)
2,4',5-Trichlorbiphenyl (PCB nr. 31)
Formel: C₁₂H₇Cl₃
Molekylvægt: 257,55 g/mol
CAS-nummer: 16606-02-3
UN nummer: 3432
ADR: 9,II