3,3',4-Trichlorbiphenyl (PCB nr. 35)
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC20003500EA 1230 DKK
EHERC20003500
3,3',4-Trichlorbiphenyl (PCB nr. 35)
3,3',4-Trichlorbiphenyl (PCB nr. 35)
Formel: C₁₂H₇Cl₃
Molekylvægt: 257,55 g/mol
CAS-nummer: 37680-69-6
UN nummer: 3432
ADR: 9,II