2,3',4,4',6-Pentachlorbiphenyl (PCB nr. 119)
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERE20011900EA
0
DKK
EHERE20011900
2,3',4,4',6-Pentachlorbiphenyl (PCB nr. 119)
2,3',4,4',6-Pentachlorbiphenyl (PCB nr. 119)
Formel:
C₁₂H₅Cl₅ Molekylvægt: 326,44 g/mol |
CAS-nummer:
56558-17-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...