2,3',4,4',5'-Pentachlorbiphenyl (PCB nr. 123)
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC20012300EA 1750 DKK
EHERC20012300
2,3',4,4',5'-Pentachlorbiphenyl (PCB nr. 123)
2,3',4,4',5'-Pentachlorbiphenyl (PCB nr. 123)
Formel: C₁₂H₅Cl₅
Molekylvægt: 326,44 g/mol
CAS-nummer: 65510-44-3