2,2',3,4',5,6-Hexachlorbiphenyl (PCB nr. 147)

Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

EHERE20014700EA 0 DKK
EHERE20014700
2,2',3,4',5,6-Hexachlorbiphenyl (PCB nr. 147)
2,2',3,4',5,6-Hexachlorbiphenyl (PCB nr. 147)
Formel: C₁₂H₄Cl₆
Molekylvægt: 360,88 g/mol
CAS-nummer: 68194-13-8

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR