2,2',3,4,4'-Pentachlorbiphenyl (PCB nr. 85)

Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

EHERC20008500EA 1380 DKK
EHERC20008500
2,2',3,4,4'-Pentachlorbiphenyl (PCB nr. 85)
2,2',3,4,4'-Pentachlorbiphenyl (PCB nr. 85)
Formel: C₁₂H₅Cl₅
Molekylvægt: 326,44 g/mol
CAS-nummer: 65510-45-4

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR