2,2',3,4,4'-Pentachlorbiphenyl (PCB nr. 85)
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC20008500EA
1380
DKK
EHERC20008500
2,2',3,4,4'-Pentachlorbiphenyl (PCB nr. 85)
2,2',3,4,4'-Pentachlorbiphenyl (PCB nr. 85)
Formel:
C₁₂H₅Cl₅ Molekylvægt: 326,44 g/mol |
CAS-nummer:
65510-45-4 |