2,3',4,4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB nr. 66)
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC20006600EA
1350
DKK
EHERC20006600
2,3',4,4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB nr. 66)
2,3',4,4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB nr. 66)
Formel:
C₁₂H₆Cl₄ Molekylvægt: 291,99 g/mol |
CAS-nummer:
32598-10-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...