2,3',4,4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB nr. 66)
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC20006600EA 1350 DKK
EHERC20006600
2,3',4,4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB nr. 66)
2,3',4,4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB nr. 66)
Formel: C₁₂H₆Cl₄
Molekylvægt: 291,99 g/mol
CAS-nummer: 32598-10-0