2,2',4,4',6,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB nr. 155)
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC20015500EA 850 DKK
EHERC20015500
2,2',4,4',6,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB nr. 155)
2,2',4,4',6,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB nr. 155)
Formel: C₁₂H₄Cl₆
Molekylvægt: 360,88 g/mol
CAS-nummer: 33979-03-2
EINECS: 251-773-8