2,2',3,3'-Tetrachlorbiphenyl (PCB nr. 40)
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC20004000EA 804 DKK
EHERC20004000
2,2',3,3'-Tetrachlorbiphenyl (PCB nr. 40)
2,2',3,3'-Tetrachlorbiphenyl (PCB nr. 40)
Formel: C₁₂H₆Cl₄
Molekylvægt: 291,99 g/mol
CAS-nummer: 38444-93-8
UN nummer: 3432
ADR: 9,II