2,2',3,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB nr. 146)
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC20014600EA 3390 DKK
EHERC20014600
2,2',3,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB nr. 146)
2,2',3,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB nr. 146)
Formel: C₁₂H₄Cl₆
Molekylvægt: 360,88 g/mol
CAS-nummer: 51908-16-8
UN nummer: 3432
ADR: 9,II