2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB nr. 187)
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC20018700EA 1240 DKK
EHERC20018700
2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB nr. 187)
2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB nr. 187)
Formel: C₁₂H₃Cl₇
Molekylvægt: 395,32 g/mol
CAS-nummer: 52663-68-0