3-Brombiphenyl
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC21000200EA 368 DKK
EHERC21000200
3-Brombiphenyl
3-Brombiphenyl
Formel: C₁₂H₉Br
Molekylvægt: 233,11 g/mol
Kogepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9 °C
Massefylde: 1,41 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000082
CAS-nummer: 2113-57-7
EINECS: 218-304-9