5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xyleno
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Moskusxylen
EHERC15360000EA 2910 DKK
EHERC15360000
5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xyleno
5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xyleno
Formel: C₁₂H₁₅N₃O₆
Molekylvægt: 297,27 g/mol
Smeltepunkt: 114 °C
Massefylde: 1,39 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00024270
CAS-nummer: 81-15-2
EINECS: 201-329-4