2,6-Diisopropylphenylisocyanat ≥94%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L10613.14EA 3030 DKK
L10613.14 L10613.03 L10613.06
2,6-Diisopropylphenylisocyanat ≥94%
2,6-Diisopropylphenylisocyanat
Formel: C₁₃H₁₇NO
Molekylvægt: 203,28 g/mol
Kogepunkt: 116…117 °C (10 mmHg)
Massefylde: 0,951
Flammepunkt: 107 °C (224 °F)
MDL Number: MFCD00008882
CAS-nummer: 28178-42-9
EINECS: 248-885-4
UN nummer: 2206
ADR: 6.1,II