5-Fluor-m-xylen ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15020.06EA 1390 DKK
A15020.06 A15020.03
5-Fluor-m-xylen ≥97%
5-Fluor-m-xylen
Formel: C₈H₉F
Molekylvægt: 124,16 g/mol
Kogepunkt: 144…145 °C
Massefylde: 0,983
Flammepunkt: 35 °C (95 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052366
CAS-nummer: 461-97-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III