4,4'-Diaminodiphenylmethan
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERC10648000EA 1190 DKK
EHERC10648000
4,4'-Diaminodiphenylmethan
4,4'-Diaminodiphenylmethan
Formel: C₁₃H₁₄N₂
Molekylvægt: 198,27 g/mol
Kogepunkt: 398 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 91…92 °C
Massefylde: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007914
CAS-nummer: 101-77-9
EINECS: 202-974-4
UN nummer: 2651
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03000