2-Methylhydroquinon til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20801.0100EA
628
DKK
8.20801.0100
8.20801.9999
2-Methylhydroquinon til syntese, Sigma-Aldrich®
2-Methylhydroquinon
Formel:
C₇H₈O₂ Molekylvægt: 124,14 g/mol Kogepunkt: 285 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 123…126 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002345 CAS-nummer: 95-71-6 EINECS: 202-443-7 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 77 g/l (25 °C) |
Melting Point | 124 - 127 °C |
Molar Mass | 124.14 g/mol |
Boiling Point | 285 °C |
Flash Point | 172 °C |
Ignition Point | 468 °C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...