2-Methylhydroquinon til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20801.0100EA 628 DKK
8.20801.0100 8.20801.9999
2-Methylhydroquinon til syntese, Sigma-Aldrich®
2-Methylhydroquinon
Formel: C₇H₈O₂
Molekylvægt: 124,14 g/mol
Kogepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 123…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002345
CAS-nummer: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 77 g/l (25 °C)
Melting Point 124 - 127 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 285 °C
Flash Point 172 °C
Ignition Point 468 °C