2-tert-Butylhydroquinon 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
TBHQ
, t-butylated Hydroquinone
ACRO150820020EA
2840
DKK
ACRO150820020
ACRO150822500
ACRO150820050
ACRO150825000
2-tert-Butylhydroquinon 97%
2-tert-Butylhydroquinon
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ Molekylvægt: 166,22 g/mol Kogepunkt: 273 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 125…130 °C Flammepunkt: 171 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002344 CAS-nummer: 1948-33-0 EINECS: 217-752-2 UN nummer: 3077 ADR: 9,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to tan Crystalline powder (May contain black particles) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 125 to 130 °C |
GC | ≥96.0 % |