4-Ethylresorcinol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO118950250EA 1000 DKK
ACRO118950250 ACRO118950050
4-Ethylresorcinol 98%
4-Ethylresorcinol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molekylvægt: 138,17 g/mol
Kogepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 95…99 °C
MDL Number: MFCD00002283
CAS-nummer: 2896-60-8
EINECS: 220-777-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥97.5 %