3-Phenoxybenzyl alkohol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
EHERC16045300EA 696 DKK
EHERC16045300
3-Phenoxybenzyl alkohol
3-Phenoxybenzyl alkohol
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Molekylvægt: 200,24 g/mol
Kogepunkt: 134 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,146 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004636
CAS-nummer: 13826-35-2
EINECS: 237-525-1