p-Cresol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Methylphenol
EHERC15140400EA 588 DKK
EHERC15140400
p-Cresol
p-Cresol
Formel: C₇H₈O
Molekylvægt: 108,14 g/mol
Kogepunkt: 201,8 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 32…34 °C
Massefylde: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002376
CAS-nummer: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN nummer: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604